Przejdź do
76020USBC
Przewód zasilający GDS RG US
BioControl, for use with GDS Rotor-Gene®
Synonim(y):
Kabel zasilający, Przewód ładowarki termocyklera
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
45,60 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NC.81
eCl@ss:
32039090
45,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
100 - 200 V AC, 50 - 60 Hz
manufacturer/tradename
BioControl
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
storage temp.
room temp
General description
Przewód zasilający GDS RG jest akcesorium systemu Assurance® GDS. Assurance® GDS to zautomatyzowany system amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania organizmów chorobotwórczych w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych. Przewód zasilający ze standardowym złączem w Stanach Zjednoczonych o napięciu 100-240 V, 50-60 Hz umożliwia wydajne działanie systemu GDS.
Application
Przewód zasilający GDS RG służy do zasilania termocyklera GDS Rotor-Gene® Q, który jest używany do wykrywania organizmów chorobotwórczych w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych.
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
76020EUBC76020GBBC73068BC
description
BioControl, for use with GDS Rotor-Gene®
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene
description
BioControl, for use with GDS Rotor-Gene®
description
BioControl Systems, for use with GDS laptop
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS laptop
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
AC/DC input
100 - 200 V AC, 50 - 60 Hz
AC/DC input
100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
AC/DC input
100 - 200 V AC, 50 - 60 Hz
AC/DC input
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
manufacturer/tradename
BioControl
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl
manufacturer/tradename
BioControl Systems
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
pathogen testing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)