Przejdź do
79112BC
Przewód zasilający GDS PPMX
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage temp.
room temp
Legal Information
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79113BC79114BC79106BC
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
description
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®, UK adaptor, for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79114
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)