Przejdź do
79114BC
Przewód zasilający GDS PPMX dla Wielkiej Brytanii
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®, UK adaptor, for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
238,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
eCl@ss:
32039090
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Assurance GDS®
feature
UK adaptor
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79114
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
storage temp.
room temp
Application
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Other Notes
One power adapter
Legal Information
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79113BC79112BC79198BC
description
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®, UK adaptor, for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
description
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with BioControl GDS
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
room temperature
feature
UK adaptor
feature
-
feature
-
feature
-
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79114
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)