Przejdź do
79143BC
GDS PPMX Chime Box
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX® System
Synonim(y):
Akustyczny system ostrzegawczy, Dźwiękowe urządzenie sygnalizacyjne, Moduł alarmu dźwiękowego, Pipetting Workflow Chime Box, Powiadomienie o procesie pipetowania, Przepływ pracy pipetowania, Skrzynka powiadomień dźwiękowych, Skrzynka wskaźnika dźwięku, System Audio Cue, System alarmowy oparty na kominie, Urządzenie dźwiękowe do pipetowania
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6190,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
6190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen PIPETMAX System
storage temp.
room temp
General description
GDS PPMX Chime Box to komponent przeznaczony do użytku z systemem GDS PickPen® PIPETMAX®. Gong służy do dostarczania powiadomień dźwiękowych podczas protokołów. Można go zaprogramować tak, aby używał dowolnego dźwięku MP3 jako ostrzeżenia, pomagając zapobiegać potencjalnym błędom i zapewniając integralność danych.
Application
GDS PPMX Chime Box to urządzenie sygnalizacyjne, które powiadamia użytkownika o określonych krokach podczas protokołów, gdy jest używane z systemem GDS PickPen® PIPETMAX®.
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79106BC79103BC79180BC
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX® System
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX® System
compatibility
for use with GDS PickPen PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen PIPETMAX System
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
-
packaging
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)