Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
560,00 zł
material
plastic rack
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
product line
Assurance GDS®
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79174
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
room temp
General description
Application
Features and Benefits
- Utrzymuj temperaturę próbki poniżej 4°C przez prawie cztery godziny (z pokrywą na stojaku) w temperaturze pokojowej.
- Plastik zmienia kolor z fioletowego na różowy wraz ze zmianą temperatury stojaka, umożliwiając łatwe monitorowanie temperatury próbek.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX® | description BioControl, For use with GDS | description BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System | description BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System |
| compatibility BioControl GDS | compatibility for use with GDS Rotor-Gene | compatibility for use with GDS PickPen® PIPETMAX System | compatibility for use with GDS PickPen® PIPETMAX System |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| storage condition room temperature | storage condition room temperature | storage condition - | storage condition - |
| material plastic rack | material - | material - | material - |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| manufacturer/tradename BioControl Systems 79174 | manufacturer/tradename BioControl Systems 73083 | manufacturer/tradename BioControl Systems | manufacturer/tradename BioControl Systems |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?