Przejdź do
8.00181
Acrylic acid
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonim(y):
Acrylic acid, 2-Propenoic acid, Acroleic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
130,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
277,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
393,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.06
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-177-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
39021317
130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
3.8 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
390 °C (DIN 51794)
potency
>192 mg/kg LD50, oral (Rat), >290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.9-19.8 % (v/v)
pH
2.1 (20 °C, 72.06 g/L in H2O)
bp
141 °C/1013 hPa
mp
13 °C
transition temp
flash point 46 °C
solubility
1000 g/L
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[O-]C(=O)C=C.[H+]
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
InChI key
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone monomethyl ether.
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
119.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?