Przejdź do
8.00259
Eter allilo-2,3-epoksypropylu
for synthesis
Synonim(y):
Eter glicydowy allilu, eter glicydowy allilu, 1-(alliloksy)-2,3-epoksypropan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
497,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
203-442-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
497,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
264 °C
potency
922 mg/kg LD50, oral (Rat), 2550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
154 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
transition temp
flash point 45 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
O1C(C1)COCC=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2
InChI key
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.969
Identity (IR): passes test
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-92-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)