Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 600,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOC(CH2)3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.11
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-817-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150211
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
powder
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.022 hPa ( 18.5 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
powder
bp
302-304 °C/1013 hPa (slow decomposition)
mp
97.5-98 °C
transition temp
flash point 200 °C (DIN 51758)
density
1.43 g/cm3 at 15 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): conforms
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): conforms
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaric acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?