Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 194,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 646,00 zł |
Informacje o tej pozycji
194,00 zł
vapor pressure
0.02 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
450 °C
pH
7.7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
55-58 °C
transition temp
flash point 122 °C
solubility
21 g/L
density
1.06 g/cm3 at 63 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Application
- Połączenie poli(p-anizydyny) z fotosystemem I: W tym badaniu szczegółowo opisano integrację poli(p-anizydyny ) z fotosystemem I w celu opracowania fotoaktywnych warstw kompozytowych, podkreślając nowe podejście do zwiększania funkcjonalności biomateriałów w systemach konwersji energii (Nabhan et al., 2024).
- Ocena jakości w przetwórstwie żywności: Chociaż badania te koncentrują się na procesach suszenia wytłoków z oliwek, przyczyniają się one do zrozumienia zarządzania jakością olejów spożywczych, co może być pośrednio związane z badaniami chemicznymi, takimi jak te obejmujące p-anizydynę w scenariuszach kontroli jakości (Turan i in., 2023).
- Materiał elektroaktywny do ogniw słonecznych: Badania nad N,N-bis(9-metylo-3-karbazolilo)-4-anizydyną wykazują jej potencjał jako materiału elektroaktywnego w perowskitowych ogniwach słonecznych, oferując wgląd w wykorzystanie pochodnych anizydyny w zaawansowanych zastosowaniach materiałów energetycznych (Keruckas et al., 2023).
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-anizydyna
Słowo ostrzegawcze
Danger
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
251.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
122 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
90-04-0
90-04-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?