Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 130,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 177,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 792,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SeO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.96
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
231-194-7
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32160703
Form:
crystals
130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
form
crystals
potency
68.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
pH
2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
340 °C
solubility
1353 g/L
density
3.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Se](=O)=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
InChI key
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Application
Selenium dioxide (SeO2) is mainly used to oxidize the activated carbon-bearing positions (α-methylene carbon atoms), particularly at allylic or propargylic sites. The more substituted end of the double bond undergoes oxidation.
It can also be used as an oxidizing reagent to synthesize:
It can also be used as an oxidizing reagent to synthesize:
- Amides by oxidative amidation of aldehydes with amines.
- Tropone from cycloheptatriene in the presence of potassium dihydrogen phosphate.
- Acetyltetrahydrobenzofurans by oxidation of conjugated dienones.
- 9-hydroxy-undec-10-ynoate from methyl undec-10-ynoate.
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Selenium dioxide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
WGK
WGK 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?