Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 176,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 297,00 zł |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
176,00 zł
vapor pressure
1.3 hPa ( 92 °C)
Quality Segment
form
crystals
autoignition temp.
480 °C
potency
1510 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7 (10 g/L in H2O)
bp
261 °C/1013 hPa
mp
116-120 °C
transition temp
flash point 157 °C
solubility
62.9 g/L (Hydrolysis)
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
bulk density
550‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
InChI key
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Enhanced antimicrobial fibers: Succinic anhydride is utilized in the conjugation of chitosan with Harakeke and Hemp fibers to produce antimicrobial fibers, which significantly increase their utility in medical and hygiene products (Barker et al., 2024).
- Antitumor diterpenoids: Succinic anhydride is integral to synthesizing new clerodane diterpenoids from Callicarpa pseudorubella, which show potential antitumor proliferative activity, expanding its applications in cancer research (Pan et al., 2024).
- Nanogel delivery systems: It plays a role in developing nanogel delivery systems for cationic peptides, enhancing the delivery of therapeutic agents and showcasing its versatility in pharmaceutical delivery systems (Mørck Nielsen et al., 2024).
Analysis Note
Identity (IR): conforms
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinic anhydride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-30-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?