Merck
8.00795
1,2-etanoditiol
for synthesis
Synonim(y):
1,2-Ethanedithiol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.20
UNSPSC Code:
12352105
EC Index Number:
208-752-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
6.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
120 mg/kg LD50, oral (Rat), 197 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-41 °C
transition temp
flash point 50 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-etanoditiol może być stosowany jako reagent do syntezy:
  • Arylowych tioli poprzez katalizowaną miedzią jednoetapową reakcję z halogenkami arylowymi.
  • 1,3-ditiolanów poprzez katalizowaną kwasem Lewisa chemoselektywną kondensację ze związkami karbonylowymi.
  • Polialkilenosiarczki poprzez polikondensację z dibromkami w obecności NaH.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.123 - 1.126
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-etanoditiol
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)