Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 257,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł |
Informacje o tej pozycji
162,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
644 hPa ( 20 °C)
assay
95.0-97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
450 °C
potency
1500 mg/kg LD50, oral (Rat), >4000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
5-23 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4-5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
31.5 °C/1013 hPa
mp
-100.4 °C
transition temp
flash point -32 °C
solubility
300 g/L
density
0.968 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChI key
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Methanol (GC, area%): 3.0 - 5.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mrówczan metylu
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-25.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-32 °C
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?