Przejdź do
8.01068
Aluminium bromide
anhydrous for synthesis
Synonim(y):
Aluminium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
978,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AlBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.69
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-779-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
crystals
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1.3 hPa ( 81 °C)
form
crystals
potency
1598 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
250-270 °C/1013 hPa
mp
97.5 °C
density
3.2 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
WGK
WGK 3
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)