Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 164,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 315,00 zł |
20 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3000,00 zł |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al[OCH(CH3)2]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.24
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
209-090-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.13 hPa ( 21 °C)
Quality Segment
form
powder
potency
11300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2 % (v/v)
reaction suitability
reagent type: reductant
bp
135 °C/13 hPa
mp
130-134 °C
transition temp
flash point 16 °C
density
1.035 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI key
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?