As mentioned in the PROPERTIES section, this product has a minimum purity specification of 98% determined by GC.
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 88,60 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 194,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 896,00 zł |
Informacje o tej pozycji
88,60 zł
vapor pressure
20.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
230 °C
potency
4570 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-10.4 % (v/v)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
transition temp
flash point -21 °C
solubility
46 g/L
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C(OCC)C)CC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Application
- Exploration of New Biomass-Derived Solvents: Highlights the application of acetaldehyde diethyl acetal in carboxylation reactions, demonstrating its potential as a sustainable solvent in synthetic organic chemistry, thereby contributing to green chemistry advancements (Gevorgyan et al., 2020).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.826 - 0.830
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde diethyl acetal
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
< 20 °C - closed cup
Temperatura zapłonu (°F)
<68.0 °F - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
105-57-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the assay of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the assay of this product?
1 answer-
As mentioned in the PROPERTIES section, this product has a minimum purity specification of 98% determined by GC.