Informacje o tej pozycji
vapor pressure
0.45 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
93.0-100.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
438 °C
potency
2900 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11.3 (10 g/L in H2O)
bp
165 °C/1013 hPa (anhydrous)
mp
30-31 °C
transition temp
flash point 77.8 °C
density
0.95 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CO)(C)C
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI key
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Application
<li><strong>Buffering agent for membrane applications:</strong> 2-Amino-2-methyl-1-propanol is used in the preparation of PTMSP/PVTMS blend membranes, demonstrating its effectiveness as a buffering agent for enhancing the performance and stability of membrane contactor applications (Kalmykov et al., 2022).</li>
<li><strong>Sensing platform for environmental monitoring:</strong> 2-Amino-2-methyl-1-propanol is used in the development of a PVP/ZnO hydrogel integrated with quantum carbon dots, serving as an innovative sensing platform for hexavalent chromium detection in environmental monitoring (Truskewycz et al., 2020).</li>
<li><strong>Enhancement of CO<sub>2</sub> capture processes:</strong> 2-Amino-2-methyl-1-propanol is used in thei study of vapor-liquid equilibria data to derive crucial information that can optimize the energy performance of amine-based postcombustion CO<sub>2</sub> capture systems (Jiang et al., 2018).</li>
<li><strong>Conductive copper track formation on substrates: </strong>2-Amino-2-methyl-1-propanol is used in the plasma-induced decomposition of copper complex ink, which facilitated the formation of highly conductive copper tracks on heat-sensitive substrates, showing potential applications in electronic manufacturing (Farraj et al., 2017).</li>
</ul>
Analysis Note
Water (K. F.): ≤ 0.80 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
77.8 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-68-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?