Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 144,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 198,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 224,00 zł |
35 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
200-888-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
300 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
375 °C (DIN 51794)
potency
80 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-9.2 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
44 °C
mp
-72 °C
transition temp
flash point -38 °C (DIN 51755 Part 1)
density
0.69 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(C)(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
InChI key
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synteza nanocząstek złota: tert-butyloamina jest wykorzystywana w jednoetapowym procesie syntezy do tworzenia stabilizowanych alkanotiolem nanocząstek złota, oferując precyzyjną kontrolę nad rozmiarem rdzenia i funkcjonalnością monowarstwy, zwiększając potencjał zastosowań nanotechnologii w elektronice i katalizie (Kay et al., 2023).
- Aktywność katalityczna nanocząstek srebra: Związek ułatwia syntezę mezojonowych nanocząstek srebra uwiązanych do N-heterocyklicznego karbenu, które wykazują zwiększoną stabilność i znaczną aktywność katalityczną, kluczową dla przemian chemicznych i syntezy farmaceutycznej (Nazemi et al., 2023).
- Poprawa stabilności koloidalnej: tert-butyloamina jest stosowana do poprawy stabilności koloidalnej wrażliwych na temperaturę roztworów poli(N-izopropyloakryloamidu), które są niezbędne w zastosowaniach biomedycznych, takich jak systemy dostarczania leków i rusztowania inżynierii tkankowej (Labuta et al., 2018).
- Solubilizacja fosforanów: Badania obejmują również jego zastosowanie w nowych bakteriach rozpuszczających fosforany wyizolowanych z osadów ściekowych, przyczyniając się do zwiększenia dostępności fosforanów w zarządzaniu środowiskiem i rolnictwie (Mo et al., 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.692 - 0.694
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.692 - 0.694
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-butyloamina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-36.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-38 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?