Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 320,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-905-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1732511
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
169-172.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
<1 mmHg ( 20 °C), 10 mmHg ( 81 °C)
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C), 10 mmHg ( 81 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
473 °F
potency
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
10.6 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
pH
7 (20 °C in H2O, as aqueous solution)
kinematic viscosity
3.642 cSt(20 °C)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
transition temp
flash point 67 °C
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Insight into the aggregation and phase behavior for aqueous solution of ethylene glycol monobutyl ether with self-assembly induced optical and electrical properties: Explores the solubility and amphiphilic properties of ethylene glycol monobutyl ether, affecting its aggregation and phase behavior in solutions (Shang et al., 2023).
- Surface tension and density of ethylene glycol monobutyl ether–water mixtures from 277.15 to 308.15 K: This study provides detailed measurements of surface tension and density across different temperatures, aiding in the understanding of its physical properties in solutions (Velasco-Medina et al., 2020).
- Production of ethylene glycol monobutyl ether through etherification of ethylene glycol using a nanostructured heterogeneous catalyst of amyberlyst-15: Describes the synthesis process of ethylene glycol monobutyl ether using advanced catalysis, providing insights into more efficient production techniques (Bayat et al., 2022).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.901
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.901
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?