Przejdź do
8.01966
2-bromo-2-metylopropan
(stabilised with potassium carbonate) for synthesis
Synonim(y):
bromek tert-butylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.02
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
208-065-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
179.9 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
mp
-20 °C
transition temp
flash point 16 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI key
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.215 - 1.225
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-bromo-2-metylopropan
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)