Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 128,00 zł 96,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-227-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Form:
crystals
96,00 zł
Cena katalogowa128,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.000056 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
crystals
autoignition temp.
>500 °C
potency
1125 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 ( in H2O, saturated solution)
mp
124-127 °C
transition temp
flash point 180 °C
solubility
13 g/L
density
1.34 g/cm3 at 20 °C
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N-H]C(=[O+H])c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
InChI key
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzamide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
180 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?