Przejdź do
8.02407
Quinoline
for synthesis
Synonim(y):
Quinoline, 1-Azanaphthalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
131,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
937,00 zł
49 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-051-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
131,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
11 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
potency
270 mg/kg LD50, oral (Rat), 590 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-7 % (v/v)
pH
7.3 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
237-238 °C/1013 hPa
mp
-15 °C
transition temp
flash point 107 °C
solubility
6 g/L
density
1.09 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
InChI key
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Application of quinoline derivatives in third-generation photovoltaics: This article reviews the latest developments in quinoline derivatives, highlighting their implementation in third-generation photovoltaics, showcasing advancements in the field (Lewinska et al., 2021).
  • Recent advances in the synthesis of biologically and pharmaceutically active quinoline and its analogues: A comprehensive review on the synthesis methods of quinoline, discussing their biological and pharmaceutical applications, focusing on innovative synthetic routes (Weyesa et al., 2020).
  • Recent advances in chemistry and therapeutic potential of functionalized quinoline motifs: This review explores the medicinal potential of quinoline and its functionalized derivatives, emphasizing their utility in drug development (Ajani et al., 2022).
  • Comprehensive review on current developments of quinoline-based anticancer agents: This review article covers the role of quinoline compounds in anticancer drug development, highlighting recent progress and new drugs based on the quinoline scaffold (Jain et al., 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.092 - 1.094
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinoline
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
91-22-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)