Przejdź do
8.02411
Chlorek chloroacetylu
for synthesis
Synonim(y):
Chloroacetyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
163,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
363,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
987,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.94
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
201-171-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Form:
liquid
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
25.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
120 mg/kg LD50, oral (Rat), 662 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
105-110 °C/1013 hPa
mp
-22.5 °C
density
1.417 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClCC(=O)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2
InChI key
VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Chlorek chloroacetylu do syntezy. CAS 79-04-9, masa molowa 112,94 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.417 - 1.420Identity (IR)passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek chloroacetylu
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Narządy docelowe
Lungs
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-04-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)