Przejdź do
8.02458
4-Chlorostyren
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Synonim(y):
1-chloro-4-etenylobezen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.59
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
214-028-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
192 °C
transition temp
flash point 68 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
InChI key
KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.085 - 1.090
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlorostyren
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)