Przejdź do
8.02603
Chloroaceton
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
1-chloro-2-propanon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
305,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.52
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-161-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
305,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
42 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
610 °C
potency
100 mg/kg LD50, oral (Rat), 141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.4 % (v/v)
pH
4.3 (20 °C, 124 g/L in H2O)
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
transition temp
flash point 36 °C
solubility
100 g/L
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCC(=O)C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI key
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
General description
(stabilised) for synthesis
Application
Chloroaceton (stabilizowany) do syntezy. Nr CAS 78-95-5, numer WE 201-161-1.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 94.5 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.149 - 1.153Identity (IR)passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroaceton
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)