Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 252,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-938-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150319
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.013 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
204 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), 5990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-9 % (v/v)
bp
235 °C/1013 hPa
mp
-1.5 °C
transition temp
flash point 127 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCCCC[C]1[O]
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Application
- Redox Control of Group 4 Metal Ring-Opening Polymerization Activity toward l-Lactide and ε-Caprolactone: Omówiono wpływ warunków redoks na wydajność polimeryzacji ε-kaprolaktonu z otwarciem pierścienia, ważnej dla syntezy biodegradowalnych tworzyw sztucznych (X Wang, JL Brosmer, 2014).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.075 - 1.076
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.075 - 1.076
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ε-kaprolakton
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?