Przejdź do
8.02811
N-chlorobursztynoimid
for synthesis
Synonim(y):
N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
325,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.53
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-878-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Halogenations, reagent type: oxidant
bp
216.5 °C
mp
146-151 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChI key
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): conforms
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-chlorobursztynoimid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)