Przejdź do
8.02815
Chlorek cyjanurowy
for synthesis
Synonim(y):
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3Cl3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.41
EC Index Number:
203-614-9
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Form:
powder
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
>650 °C
potency
315 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reaction suitability
reaction type: Halogenations, reagent type: oxidant
bp
193-198 °C/1013 hPa
mp
144-146 °C
transition temp
flash point >190 °C
density
1.92 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600‑900 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1
InChI key
MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 144 °C
Melting range (upper value): ≤ 147 °C
Identity (IR): passes test
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
> 200 °C - closed cup
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
>392.0 °F - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)