Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 143,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 177,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 318,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 468,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.14
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
203-807-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
90 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
310 °C
potency
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-7.7 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
kinematic viscosity
0.82 cSt (calculated)
bp
83 °C/1013 hPa
mp
-104 °C
transition temp
flash point -15.6 °C (DIN 51755 Part 1)
solubility
0.21 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
InChI key
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Otrzymywanie izotopologów i stereoizotopomerów cykloheksenu z benzenu: To przełomowe badanie demonstruje transformację benzenu w różne formy cykloheksenu, rozszerzając potencjalne zastosowania tego związku w badaniach naukowych (JA Smith, KB Wilson, RE Sonstrom, PJ Kelleher, 2020).
- Wysoce selektywne utlenianie cykloheksenu do 2-cykloheksen-1-onu w wodzie za pomocą tlenu cząsteczkowego nad Fe-Co-gC3N4: W niniejszym badaniu zbadano przyjazną dla środowiska metodę utleniania cykloheksenu za pomocą tlenu cząsteczkowego, wykazującą potencjał do zastosowań w zielonej chemii (D Yang, T Jiang, T Wu, P Zhang, H Han, 2016).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.810 - 0.811
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.810 - 0.811
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cykloheksen
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?