Przejdź do
8.02885
Cykloheksyloamina
for synthesis
Synonim(y):
Aminocykloheksan, cykloheksanamina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
131,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.17
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-629-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
131,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
14 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
265 °C
potency
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.6-9.4 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
133-134 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
transition temp
flash point 27 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
InChI key
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Czujnik fluorescencyjny dla amin alifatycznych: Badania nad kowalencyjną strukturą organiczną o mieszanych wiązaniach donorowo-akceptorowych ujawniają jej potencjał jako włączanego czujnika fluorescencyjnego dla amin alifatycznych, w tym cykloheksyloaminy, zapewniając wgląd w jej zastosowania w technologiach wykrywania chemicznego (Yue et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.866 - 0.868
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cykloheksyloamina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-91-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)