Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 492,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2,3-(Cl)2-1-(=O)C6-4-(=O)-5,6-(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.00
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
201-542-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
potency
86 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
209-214 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)C#N)C#N)Cl
InChI
1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
InChI key
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-dichloro-5,6-dicyjano-p-benzochinon
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?