Przejdź do
8.03452
Dichlorodimethylsilane
for synthesis
Synonim(y):
Dichlorodimethylsilane, Dimethyldichlorosilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
157,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
426,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2SiCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.06
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
200-901-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<200 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
425 °C
potency
6056 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.75-48.5 % (v/v)
bp
70 °C/1013 hPa
mp
-76 °C
transition temp
flash point -5 °C
density
1.07 g/cm3 at 25 °C
functional group
silyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(C)C
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Modification of silica nanoparticles by dichlorodimethylsilane for foam stability and decontamination efficiency: This study explored the surface modification of silica nanoparticles using dichlorodimethylsilane to enhance foam stability and decontamination efficiency (IH Yoon et al., 2016 - kns.org). View Article.
  • Formation of a macrocycle from dichlorodimethylsilane and a pyridoxalimine Schiff base ligand: Researchers reported the synthesis of a novel macrocyclic silicon compound through the reaction of dichlorodimethylsilane with a Schiff base ligand (U Böhme et al., 2021 - scripts.iucr.org). View Article.
  • Use of Dichlorodimethylsilane to Produce Polydimethylsiloxane as a Substitute for Vitreous Humour: Characteristics and In Vitro Toxicity: This research evaluated polydimethylsiloxane produced from dichlorodimethylsilane as a substitute for vitreous humour in vitreoretinal surgery (DG Auliya et al., 2023 - mdpi.com). View Article.
  • Dichlorodimethylsilane mediated one-step synthesis of hydrophilic and hydrophobic silica nanoparticles: The study focused on the use of dichlorodimethylsilane for the one-step synthesis of silica nanoparticles, examining the effects of various synthesis parameters (F Ebrahimi et al., 2017 - Elsevier). View Article.
  • Hydrophobization of cotton fabric with silanes with different substituents: This paper explored the hydrophobization of cotton fabric using various silanes, including dichlorodimethylsilane, to enhance fabric properties (T Makowski, 2020 - Springer). View Article.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlorodimethylsilane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-78-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)