Przejdź do
8.03527
Dodecyloamina
for synthesis
Synonim(y):
Dodecylamine, Laurylamine, 1-Aminododecan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.35
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-690-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
solid
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor pressure
<2 hPa ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
potency
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
247-249 °C/1013 hPa
mp
25-28 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
InChI key
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range: ≥ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyloamina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Narządy docelowe
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)