Przejdź do
8.03539
Dibutyltin oxide
for synthesis
Synonim(y):
Dibutyltin oxide, Dibutyloxostannane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)2SnO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.94
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
212-449-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Form:
powder
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
525 °C
potency
487 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
>300 °C (decomposes)
solubility
0.004 g/L
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650‑750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
InChI key
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Sn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Immune system, thymus
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
818-08-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)