Przejdź do
8.03541
Dichloroacetic acid
for synthesis
Synonim(y):
Dichloroacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
636,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H2Cl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.94
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-207-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.19 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
2820 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
-4 °C
density
1.57 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)C(=O)O
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Controlled drug release systems: Research includes the application of Dichloroacetic acid in the synthesis of sulfonated polyether ketone membranes that are embedded with nalidixic acid, highlighting its utility in developing emerging controlled drug releasers in medical applications (Padinjarathil et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.560 - 1.570
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Other Notes
Replaces: DX0653
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloroacetic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
supp_hazards
Narządy docelowe
Brain,Liver,Testes, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-11-8 + 79-43-6 + 76-03-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)