Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 669,00 zł |
Informacje o tej pozycji
242,00 zł
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
>100 °C
potency
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
230 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 70 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
InChI key
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR): passes test
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
STOT SE 2 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
870-08-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?