Przejdź do
8.03573
2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine
for synthesis
Synonim(y):
2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine, Benzoguanamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
194,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.20
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
202-095-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
potency
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
mp
224-227 °C
transition temp
flash point >270 °C
solubility
0.3 g/L
density
1.425 g/cm3 at 15 °C
bulk density
680 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1nc(nc(n1)c2ccccc2)N
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
InChI key
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 228 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
91-76-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)