Common methods used to remove the stabilizer include vacuum distillation and a base wash. A literature search is recommended for a more detailed protocol.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
215-325-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.9 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
470 °C
potency
4100 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-6.2 % (v/v)
bp
195 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
transition temp
flash point 77 °C
solubility
5 mg/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
InChI key
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
General description
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Application
Divinylbenzene (stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis. CAS 1321-74-0, molar mass 130.18 g/mol.
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%)60.0 - 65.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.913 - 0.916Assay isomers ethylvinyl benzol (GC, area%)34.0 - 39.0 % (a/a)Identity (IR)passes testThe material is stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Divinylbenzene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C
Narządy docelowe
Respiratory system
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Kody zagrożeń
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is there any specific suggested experiment to remove stabilizer 4-tert-butylpyrocatechol?