Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 300,00 zł |
22 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 37 190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C2H4N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-541-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98.0% (GC)
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
29 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
225 °C
potency
1135 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-10.8 % (v/v)
pH
11.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
107-109 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
transition temp
flash point 12.5 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCN)(C)C
InChI
1S/C4H12N2/c1-6(2)4-3-5/h3-5H2,1-2H3
InChI key
DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-dimetyloetylenodiamina (DMEDA) jest stosowana jako ligand bidentny w chemii koordynacyjnej ze względu na obecność dwóch atomów azotu, z których jeden ma samotne pary, które mogą koordynować z centrum metalu. Jest stosowany jako ligand i zasada w reakcjach sprzęgania Suzuki-Miyaura i Sonogashira, zwiększając stabilność katalizatora palladowego i deprotonując alkiny. Działa jako nukleofil i zasada, promując reakcje obejmujące przeniesienie protonu lub atak nukleofilowy. Jest powszechnie stosowany w reakcjach aminowania w celu syntezy podstawionych amin oraz w reakcjach otwierania pierścienia epoksydowego w celu utworzenia aminoalkoholi. Dodatkowo DMEDA służy jako środek chelatujący, tworząc stabilne kompleksy z metalami przejściowymi. Działa jako amina drugorzędowa w aminowaniu redukcyjnym w celu syntezy amin trzeciorzędowych.
Application
- Motywy koordynacyjne zawierające N, N′, N′′ versus N, N′, O iminy: ukierunkowana ligandem synteza jedno- i dwujądrowych związków CuII: W niniejszym badaniu zbadano syntezę kierowaną ligandem z udziałem N,N-dimetyloetylenodiaminy w związkach miedzi (RE Ferraz de Paiva et al., 2017).
- Odwracalna interkonwersja metanolu-diaminy i diamidu do magazynowania wodoru w oparciu o (de)uwodornienie katalizowane manganem: Badania nad dehydrogenacyjną kondensacją metanolu i N,N-dimetyloetylenodiaminy do magazynowania wodoru (Z Shao et al., 2020).
- Wpływ pary wodnej i kwaśnych gazów na adsorpcję CO2 przy użyciu Cu-BTC dekorowanego N,N-dimetylenodiaminą: W artykule zbadano wpływ czynników środowiskowych na skuteczność adsorpcji Cu-BTC dekorowanego N,N-dimetylenodiaminą (F Song et al., 2019).
- Strategia potrójnej derywatyzacji chemicznej wspomagana chromatografią cieczową ze spektrometrią mas do oznaczania kwasów retinowych w ludzkiej surowicy: Badanie derywatyzacji chemicznej z udziałem N,N-dimetyloetylenodiaminy do analizy kwasów retinowych w surowicy (GG Gong et al., 2022).
- Sito molekularne krzemoglinofosforanowe DNL-6: Synteza z użyciem nowego szablonu, N, N′-dimetyloetylenodiaminy, i jego zastosowanie katalityczne: Omówiono syntezę i zastosowania katalityczne sita molekularnego opracowanego przy użyciu N,N′-dimetyloetylenodiaminy jako szablonu (P Wu et al., 2018).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.809
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.809
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-dimetyloetylenodiamina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
53.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.7 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?