Przejdź do
8.03945
Iron(III) chloride
anhydrous for synthesis
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Iron(III) chloride, Ferric chloride, Iron trichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FeCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.20
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-729-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38190401
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
Solubility:
920 g/L (Hydrolysis)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
form
powder
potency
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
sustainability
Sustainability features
pH
1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
mp
306 °C (decomposition)
solubility
920 g/L (Hydrolysis)
density
2.89 g/cm3 at 25 °C
bulk density
1000 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Fe](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
General description
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green Chemistry Click here for more information.
Application
Iron(III) chloride (FeCl3) can be used as a catalyst:
  • For the oxidation of glucose to gluconic acid in water.
  • To synthesize 2-iodo substituted benzo[b]thiophenes by iodocyclization of 2-alkynylthioanisoles in the presence of sodium iodide and ethanol as a solvent.
  • In the glycosylation sugars in the presence of allyl and alkynyl alcohols to synthesize corresponding glycosides.
  • To prepare 1,2-trans glycosyl azides by azido glycosylation of glycosyl β-peracetates.
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (Fe): passes test
Identity (Cl): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(III) chloride
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7718-54-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?