Przejdź do
8.04312
2-(1-piperazynylo)etanol
for synthesis
Synonim(y):
2-(1-Piperazinyl)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 2-Piperazinoethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
EC Index Number:
203-142-3
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
vapor pressure
0.007 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
280 °C
potency
4000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-8.9 % (v/v)
pH
12.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
246 °C/1013 hPa
mp
-38 °C
transition temp
flash point 135 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
InChI key
WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.059 - 1.061
Identity (IR): passes test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
135 °C
flash_point_f
275.0 °F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)