Przejdź do
8.04324
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan
for synthesis
Synonim(y):
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, Bis(trimethylsilyl)amine, HMDS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
125,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H19NSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.39
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
213-668-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
125,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
325 °C
potency
847 mg/kg LD50, oral (Rat), 550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-25.9 % (v/v)
kinematic viscosity
0.9 cSt(25 °C)
bp
126 °C/1013 mbar
mp
-82 °C
transition temp
flash point 15 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](N[Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
InChI key
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Protokoły obsługi i bezpieczeństwa 1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazanu: Niniejszy artykuł przedstawia kompleksowy przegląd protokołów postępowania i bezpieczeństwa związanych z 1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazanem, podkreślając jego zastosowania w różnych kontekstach przemysłowych i farmaceutycznych. Badanie zapewnia wgląd w jego bezpieczne użytkowanie, w szczególności koncentrując się na jego roli jako środka sililującego w chemii analitycznej i jako prekursora w procesach chemicznego osadzania z fazy gazowej (Toxicol Ind Health, 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.774 - 0.775
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
52.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)