Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 195,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 375,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H13NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-851-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
10.6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
270 °C
potency
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.1-9.3 % (v/v)
pH
11.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.07 cSt(23 °C)
bp
130-132 °C/1013 hPa
mp
-19 °C
transition temp
flash point 27 °C
solubility
14 g/L
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCCCCC
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3
InChI key
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Mikrokrystaliczne cząstki metaloorganicznego szkieletu kobaltu o silnej aktywności elektrokatalitycznej: Opisano syntezę mikrokrystalicznych cząstek Co-MOFs przy użyciu heksyloaminy, podkreślając jej rolę w kontrolowaniu morfologii i zwiększaniu aktywności reakcji ewolucji tlenu (Kamlekar et al., 2023).
- Wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych na temperaturę zeszklenia chemicznie modyfikowanych naprzemiennych poliketonów: Zbadano włączenie heksyloaminy do szkieletu poliketonu w celu zbadania jej wpływu na właściwości materiału, w szczególności na temperaturę zeszklenia (Cortes et al., 2023).
- Ujawnienie potencjału funkcjonalizowanego polimeru na bazie pirolu do skutecznego usuwania jonów kadmu ze ścieków: Wykorzystuje polimery modyfikowane heksyloaminą do adsorpcji jonów kadmu, demonstrując potencjał polimeru w oczyszczaniu ścieków (Sayed et al., 2024).
- Bezkomórkowa redukcja kwasów karboksylowych za pomocą wydzielanej reduktazy kwasu karboksylowego: Badanie to podkreśla enzymatyczną amidację kwasu benzoesowego za pomocą n-heksyloaminy, badając jej potencjał do zastosowań biotechnologicznych (Goj et al., 2024).
- Strategia syntezy nanocząstek NaYF4 domieszkowanych Ce/Tb w temperaturze pokojowej: Omawia syntezę silnie luminescencyjnych nanokryształów NaYF4:Ce3+, Tb3+ przy użyciu heksyloaminy, podkreślając jej rolę w temperaturze pokojowej (Wei et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.764 - 0.765
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.764 - 0.765
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heksylamina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?