Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.26
UNSPSC Code:
12352307
EC Index Number:
212-739-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
1.3 hPa ( 64 °C)
Quality Segment
form
crystals
reaction suitability
reaction type: Halogenations
mp
>60 °C (decomposition)
density
3.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
InChI key
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Reakcje Ullmanna nanorurek węglowych: W tym badaniu omówiono wykorzystanie reakcji typu Ullmanna do funkcjonalizacji nanorurek węglowych, wykorzystując trójchlorek jodu jako środek chlorujący w celu uzyskania przestrajalnej chemii powierzchni (A Kolanowska, et al., 2019).
- Chlorowanie ścian bocznych nanorurek węglowych za pomocą trójchlorku jodu: Badania te badają mechanizm chlorowania ścian bocznych nanorurek węglowych przy użyciu trójchlorku jodu, podkreślając jego skuteczność i potencjalne zastosowania w materiałoznawstwie (VK Abdelkader, et al., 2014).
- Gęsty energetycznie i wydajny akumulator Li-Cl2 dzięki odwracalnym wiązaniom międzyhalogenowym: Badanie wprowadza trójchlorek jodu jako materiał katodowy dla akumulatora Li-Cl2, omawiając jego rolę w ułatwianiu utleniania na drodze ciecz-ciało stałe i zwiększaniu wydajności akumulatora (P Li, et al., 2022).
- Wiązanie halogenowe w syntezie organicznej i organokatalizie: Niniejszy przegląd obejmuje zastosowanie trójchlorku jodu jako katalizatora polimeryzacji z otwarciem pierścienia w syntezie organicznej (D Bulfield, SM Huber, 2016).
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trójchlorek jodu
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory system
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?