Przejdź do
8.04812
Kwas metylenobursztynowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas itakonowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
126,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
182,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2C(=CH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.10
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-599-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Assay:
≥99.0% (HPLC)
126,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.0000115 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
autoignition temp.
430 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
163-168.4 °C
solubility
77.49 g/L
density
0.949 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CC(=C)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 163 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)