Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 158,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 418,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.78
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-981-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥95% (GC)
Form:
liquid
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
190 °C
potency
17300 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
260 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
transition temp
flash point 130 °C
solubility
<0.007 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
InChI key
YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.867
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.867
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chlorododekan
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?