Przejdź do
8.05740
2-Mercaptoethanol
for synthesis
Synonim(y):
Thioethylene glycol, Thioglycol, β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
145,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
243,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.13
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
200-464-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
773648
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
145,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.69 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
295 °C
potency
98-162 mg/kg LD50, oral (Rat), 112-224 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
18 %
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
14.3 M (pure liquid)
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
157 °C (lit.)
mp
<-50 °C
transition temp
flash point 70.5 °C
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Application
BME is suitable for reducing protein disulfide bonds prior to polyacrylamide gel electrophoresis and is usually included in a sample buffer for SDS-PAGE at a concentration of 5%. Cleaving intermolecular (between subunits) disulfide bonds allows the subunits of a protein to separate independently on SDS-PAGE. Cleaving intramolecular (within subunit) disulfide bonds allows the subunits to become completely denatured so that each peptide migrates according to its chain length with no influence due to secondary structure.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Mercaptoethanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Narządy docelowe
Liver,Heart
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Bonjour,  Utilisant le b2 mercaptoethanol en laboratoire, je souhaiterais savoir quel masque vous préconisez lors de la manipulation du produit. Merci. Cordialement 
    1 answer
    1. According to page 6 of the Safety Data Sheet, a 'Filter B-(P3)' mask is recommended.