Przejdź do
8.05797
Aldehyd malonowy bis (acetal dietylu)
for synthesis
Synonim(y):
Malondialdehyde bis (diethyl acetal), 1,1,3,3-Tetraethoxypropane, Malondialdehyde tetraethyl acetal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5O)2CHCH2CH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.31
EC Index Number:
204-533-1
UNSPSC Code:
12352112
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Aby zapytać o ten produkt 8.05797, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
potency
1610 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
220 °C/1013 hPa
mp
-90 °C
transition temp
flash point 78 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
InChI key
KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)