Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 209,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 215,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
209,00 zł
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
525 °C
potency
1144 mg/kg LD50, oral (Rat), 400-640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.7-15.7 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
198 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
transition temp
flash point 92 °C
density
1.035 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[n]1(cncc1)C
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
InChI key
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Enhancement of noncorrosive electrolytes: Research discusses the role of 1-Methylimidazole in improving the properties of noncorrosive electrolytes for battery applications. This study explores how 1-Methylimidazole acts as a high donor number cosolvent, aiding in the release of free anions from commercially available magnesium salts, which could lead to innovations in battery technology (Xiao et al., 2024).
- Catalytic applications in organic synthesis: 1-Methylimidazole is utilized as a ligand in an air-stable ruthenium(II) complex, facilitating catalytic transfer hydrogenation of ketones from ethanol. This application demonstrates the catalytic versatility of 1-Methylimidazole in synthetic organic chemistry, providing a method for more efficient and sustainable chemical reactions (Beaufils et al., 2024).
- Functional materials for biomedical applications: Research involving 1-Methylimidazole focuses on developing sodium alginate- and cationic cellulose-functionalized polycaprolactone nanofibers. These materials are designed for specific in vitro and antibacterial applications, indicating the utility of 1-Methylimidazole in the creation of functional biomedical materials (Tolba et al., 2023).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.034 - 1.036
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methylimidazole
Słowo ostrzegawcze
Danger
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
616-47-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?