Przejdź do
8.05891
3-metoksypropionitryl
for synthesis
Synonim(y):
Cyjanek 2-metoksyetylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.10
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
203-790-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.3 hPa ( 30 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
390 °C (DIN 51794)
potency
4130 mg/kg LD50, oral (Rat), >9400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-15.3 % (v/v)
pH
6.8 (25 °C, 111 g/L in H2O)
bp
164-165 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
transition temp
flash point 66 °C
solubility
540 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N#CCCOC
InChI
1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3
InChI key
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-metoksypropionitryl
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)